Learn More
Glutaconato de dimetilo (~25 % cis), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Glutaconate |
| CAS | 5164-76-1 |
| Fórmula molecular | C7H10O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | NSC 30046, Dimethyl 2-Pentene-1,5-dioate, Dimethyl 2-Pentenedioate, Glutaconic Acid Dimethyl Ester, 2-Pentenedioic Acid Dimethyl Ester, 2-Pentenedioic Acid 1,5-Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COC(=O)C\C=C\C(=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 158.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0579 |