Learn More
Dimetil glutaconato (~10% cis), TRC
Código de producto. 30374136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374136 50 g
30369582 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47307050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5164-76-1
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.15
Sinónimo NSC 30046, Dimethyl 2-Pentene-1,5-dioate, Dimethyl 2-Pentenedioate, Glutaconic Acid Dimethyl Ester, 2-Pentenedioic Acid Dimethyl Ester, 2-Pentenedioic Acid 1,5-Dimethyl Ester
SMILES COC(=O)C\C=C\C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Glutaconate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579