Learn More
Fumarato de dimetilo USP Compuesto relacionado A (fumarato de monometilo), Mikromol™
Descripción
Fumarato de dimetilo USP Compuesto relacionado A (fumarato de monometilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monomethyl Fumarate |
| CAS | 2756-87-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Monomethyl Fumarate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H6 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Monomethyl Fumarate, (2E)-2-Butenedioic acid 1-methyl ester, (E)-2-Butenedioic acid monomethyl ester, Fumaric acid methyl ester, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl hydrogen fumarate, Monomethyl fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-4-metoxi-4-oxobut-2-enoico |
| Mostrar más |