Learn More
Fumarato de dimetilo, TRC
Código de producto. 17992045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992045 1 g 1 g
17903435 50 mg 50 miligramos
17984775 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4649651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-49-7
Fórmula molecular C6 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Nombre IUPAC dimetil (E)-but-2-enodioato
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Specifica
Nombre del producto químico o material Fumaric acid dimethyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Sinónimo Dimethyl Fumarate, Fumaric acid dimethyl ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-dimethyl ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2E)-, dimethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, dimethyl ester (ZCI), Fumaric acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), (2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, AZL-O 211089, BG 00012, BG 12, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl (E)-2-butenedioate, Dimethyl (E)-but-2-enedioate, Dimethyl (E)-butenedioate, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Marclerosis, Methyl fumarate, NSC 167432, NSC 25942, Panaclar, Skilarence, Tecfidera, Tecfira, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.