Learn More
Dimethyl fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16409817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409817 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16409817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17363
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Dimethyl fumarate (DMF) is an orally active and brain-penetrant Nrf2 activator and induces upregulation of antioxidant gene expression. Dimethyl fumarate induces necroptosis in colon cancer cells through GSH depletion/ROS increase/MAPKs activation pathway, and also induces cell autophagy. Dimethyl fumarate can be used for multiple sclerosis research.
Dimethyl fumarate (DMF) is an orally active and brain-penetrant Nrf2 activator and induces upregulation of antioxidant gene expression. Dimethyl fumarate induces necroptosis in colon cancer cells through GSH depletion/ROS increase/MAPKs activation pathway, and also induces cell autophagy. Dimethyl fumarate can be used for multiple sclerosis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl fumarate
CAS 624-49-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H8O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (433.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (57.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC)/C=C/C(OC)=O
Peso molecular (g/mol) 144.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation