Learn More
Fumarato de dimetilo, LoGiCal
Código de producto. 30459743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459743 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459743 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3170.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Nombres de analitos o componentes Fumaric acid dimethyl ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil (E)-but-2-enodioato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 144.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144,0423 g/mol