Learn More
Dimetil Fumarato-d6, TRC
Código de producto. 30370032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370032 50 mg
30373266 10 mg
30383051 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46496650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66487-95-4
Fórmula molecular C6H2D6O4
Peso molecular (g/mol) 150.16
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester-d6, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester-d6, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester-d6, Di(methyl-d3) Ester (2E)-2-Butenedioic Acid, Di(methyl-d3) Ester (E)-2-Butenedioic Acid
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C\C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Fumarate-d6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0799