Learn More
Fumarato de dimetilo-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Fumarate-d2 |
| CAS | 23057-98-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 D2 H6 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, 1,4-dimethyl ester, (2E)- (ACI), 1,4-Dimethyl (2E)-2-butenedioate-2,3-d2 (ACI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (2E)- (9CI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (E)- (ZCI), Fumaric-d2 acid, dimethyl ester (8CI), Dimethyl fumarate-d2, Dimethyl Fumarate-2,3-D2, (2E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D |
| SMILES | [2H]\C(=C(\[2H])/C(=O)OC)\C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (E)-2,3-dideuteriobut-2-enedioato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.138 |
| Mostrar más |