Learn More
Fumarato de dimetilo-d2, TRC
Código de producto. 30373378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30373378 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30373378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46496750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Fumarate-d2
CAS 23057-98-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 D2 H6 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, 1,4-dimethyl ester, (2E)- (ACI), 1,4-Dimethyl (2E)-2-butenedioate-2,3-d2 (ACI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (2E)- (9CI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (E)- (ZCI), Fumaric-d2 acid, dimethyl ester (8CI), Dimethyl fumarate-d2, Dimethyl Fumarate-2,3-D2, (2E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D
SMILES [2H]\C(=C(\[2H])/C(=O)OC)\C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil (E)-2,3-dideuteriobut-2-enedioato
Peso molecular (g/mol) 146.138
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.055
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.