Learn More
Dimetil fumarato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10206760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10591851 100 g Frasco de vidrio 100 g
10771725 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222180250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-49-7
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00064438
Clave InChI LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
Nombre IUPAC dimetil (E)-but-2-enodioato
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl fumarate
Punto de fusión 102°C to 105°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH=CHCO2CH3
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 741
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl fumarate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.