Learn More
Dimetil fumarato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324489 25 g 25 g
11334489 100 g 100 g
11408593 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10402.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El dimetil fumarato actúa como inmunomodulador. También se utiliza en reacciones de cicloadición que involucran a los ilides, benzenos y aminoácidos. Se añade a los granos de comida, tabaco, cuero y conservación. Ropa
Solubilidad
Soluble en agua (1,6 mg/ml a 20 °C), metanol (30-36 mg/ml), etanol (10 mg/ml a 25 °C), DMSO (29 mg/ml a 25 °C) y DMF (∼ 12 mg/ml).
Notas
No almacenar junto con ácidos. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, agentes reductores. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-49-7
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.126
Número MDL MFCD00064438
Clave InChI LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
Nombre IUPAC dimetil (E)-but-2-enodioato
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl fumarate
Punto de fusión 102°C to 105°C
Densidad 1.37
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Cantidad 25 g
Beilstein 774590
Índice Merck 14,4287
Información de solubilidad Soluble in water (1.6mg/ml at 20°C),methanol (30-36mg/ml),ethanol (10mg/ml at 25°C),DMSO (29mg/ml at 25°C),and DMF (∽12mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 99%