Learn More
Fumarato de dimetilo-2,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Fumarate-d2 |
| CAS | 23057-98-9 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H6 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, 1,4-dimethyl ester, (2 E)- (ACI), 1,4-Dimethyl (2 E)-2-butenedioate-2,3-d2 (ACI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (2 E)- (9 CI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (E)- (ZCI), Fumaric-d2 acid, dimethyl ester (8 CI), (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester, (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester, (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4 H,1-2H3/b4-3+/i3D,4 D |
| SMILES | [2 H]\C(=C(\[2 H])/C(=O)OC)\C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (E)-2,3-dideuteriobut-2-enedioato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.138 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.055 g/mol |
| Mostrar más |