Learn More
Fluoromalonato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11359375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11359375 1 g 1 g
11369375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11359375 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16751.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 344-14-9 | C5H7FO4 | 150.105 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 344-14-9
Fórmula molecular C5H7FO4
Peso molecular (g/mol) 150.105
Número MDL MFCD00054680
Clave InChI ZVXHZSXYHFBIEW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737111
Nombre IUPAC 2-fluoropropanedioato de dimetilo
SMILES COC(=O)C(C(=O)OC)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethyl fluoromalonate
Punto de ebullición 111°C to 112°C (45 mmHg)
Índice de refracción 1.4032
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1768414
Sinónimo dimethyl 2-fluoromalonate, dimethyl fluoromalonate, dimethylfluoromalonate, dimethyl2-fluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, dimethyl ester, pubchem2148, dimethyl fluoropropanedioate, acmc-20a3w7
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.11
Porcentaje de pureza 97%