Learn More
Disulfuro de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332207 1000 g 1 Kg
11322207 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09679.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Dimethyl disulfide is used as an intermediate as well as a food additive in onion, garlic, cheese, meats, soups, savory flavors and fruit flavors. It is used in oil refineries as a sulfiding agent. It is used to alfa substitute 2-methylfuran-acrolein to produce food stuff. It is involved in the preparation of 4-(methylthio)phenol. Further, it is used to replace methyl mercaptan as a jet fuel additive. It finds application in artificial flavoring agent and a corrosion inhibitor. In addition to this, it serves as an effective soil fumigant in agriculture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disulfuro de dimetilo se utiliza como intermedio, así como un aditivo alimentario en la cebolla, el ajo, el queso, las carnes, las sopas, los sabores salados y los sabores de frutas. Se utiliza en refinerías de petróleo como agente sulfurante. Se usa para sustituir el alfa 2-metilfurano-acroleína para producir alimentos. Participa en la preparación de 4-(metiltio)fenol. Además, se utiliza para sustituir el metilmercaptano como aditivo de combustible para reactores. Se aplica como agente aromatizante artificial y como inhibidor de corrosión. Además de esto, sirve como un fumigante de tierra eficaz en la agricultura.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, alcohol y la mayoría de disolventes orgánicos y aceites. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-92-0
Fórmula molecular C2H6S2
Peso molecular (g/mol) 94.19
Número MDL MFCD00008561
Clave InChI WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
Nombre IUPAC (metildisulfanil)metano
SMILES CSSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl disulfide
Punto de fusión -85°C
Densidad 1.046
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3S-SCH3
Índice de refracción 1.5253
Cantidad 1000 g
Número UN UN2381
Beilstein 1730824
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,most organic solvents and oils. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.2
Porcentaje de pureza 99%