Learn More
Bromuro de dimetil(dioctil)azanio, TRC
Código de producto. 30375561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375561 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30375561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47731510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl(dioctyl)azanium Bromide
CAS 3026-69-5
Fórmula molecular C18 H40 N . Br
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctylammonium bromide (6CI,7CI), Dioctyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctylammonium Bromide, Dioctyldimethylammonium Bromide, N,N-Dimethyl-N-octyl-1-octanaminium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H40N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19(3,4)18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC
Nombre IUPAC bromuro de dimetil(dioctil)azanio
Peso molecular (g/mol) 350.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2344