Learn More
Dimetil(dimetilamino)vinilsilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449059 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15449059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17284.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 109°C
Nombre del producto químico o material Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane
CAS 13391-72-5
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C6H15NSi
Número MDL MFCD01318143
Número UN UN2924
Beilstein 2203481
Sinónimo (Dimethylamino)dimethylvinylsilane; (Dimethylamino)vinyldimethylsilane
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.28
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.769