Learn More
Digol de dimetilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10020110 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10020110 500 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10020110 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3830/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
CAS 111-96-6
Punto de fusión -64°C
Punto de ebullición 162°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H14O3
Número MDL 8503
Cantidad 500 mL
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18g/mol
Presión de vapor 1.7mmHg at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-methoxyethyl) ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.