Learn More
dimetildiglicolato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Diglycolate-D4 |
| CAS | 1107650-54-3 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H6 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic-2,2-d2 acid, 2,2'-oxybis-, 1,1'-dimethyl ester, 1,1'-Dimethyl 2,2'-oxybis[acetate-2,2-d2], Diglycolic acid-d4 dimethyl ester, Dimethyl 2,2'-oxydiacetate-2,2,2',2'-d4, Dimethyl diglycolate-d4, Dimethyl oxydiacetate-d4, Dimethyl diglycolate-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O5/c1-9-5(7)3-11-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(=O)OC)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-2-(1,1-dideuterio-2-metoxi-2-oxoetoxi)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.078 |