Learn More
Dicarbonato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Dicarbonate |
| CAS | 4525-33-1 |
| Fórmula molecular | C4H6O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dimethyl pyrocarbonate, Methyl pyrocarbonate, Pyrocarbonic acid dimethyl ester, Velcorin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O5/c1-7-3(5)9-4(6)8-2/h1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)OC(OC)=O |
| Nombre IUPAC | carbonato de metoxicarbonilo y metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 134.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0215 |