Learn More
Sulfato de dimetilo d6, para RMN, + 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174140 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10174140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172910010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl-d6 sulfate
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D
Densidad 1.3900g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Temperatura de inflamación 83°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.385
Cantidad 1 g
CAS 15199-43-6
Punto de ebullición 60.0°C to 61.0°C (7.0mmHg)
Fórmula molecular C2H6O4S
Fórmula lineal (CD3)2SO4
Número MDL MFCD00044221
Sinónimo dimethyl sulfate-d6, di 2h3 methyl sulphate, dimethylsulfate-d6, methan-d3-ol, sulfate 2:1, dimethyl sulfate d6, bis 2h3 methyl sulfate, methyl sulfate-d6, bis trideuteriomethyl sulfate, bis 2 h? methyl sulfate, dimethyl sulfate-d6, 99 atom % d
Clave InChI VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES COS(=O)(=O)OC
Nombre IUPAC bis(trideuteriometil) sulfato
Peso molecular (g/mol) 132.163
PubChem CID 84832
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.18
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl-d6 sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.