Learn More
Dimetil-d6-cianamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl-d6-cyanamide |
| CAS | 72142-88-2 |
| Fórmula molecular | C3D6N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N,N-dimethyl-d6 Cyanamide, Cyanodimethylamine-d6, Dimethyl-d6-aminocarbonitrile, N,N-Dimethyl-d6-cyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine-d6, N-Cyanodimethylamine-d6, NSC 7765-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C#N)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | bis(trideuteriometil)cianamida |
| Peso molecular (g/mol) | 76.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.0908 |