Learn More
Clorotiofosfato de dimetil-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Chlorothiophosphate-D6 |
| CAS | 19262-97-6 |
| Fórmula molecular | C2 D6 Cl O2 P S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6ClO2PS/c1-4-6(3,7)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Cl)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | cloro-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ 5-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 166.597 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.989 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |