Learn More
Carbonato de dimetil-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl-d6 Carbonate |
| CAS | 108481-44-3 |
| Fórmula molecular | C3 D6 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | AK 100-d6, AK 100-d6 (carbonate), Methyl-d6 carbonate, NSC 9371-d6, Dimethyl Carbonate D6, Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | carbonato de bis(trideuteriometilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 96.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0694 g/mol |
| Mostrar más |