Learn More
Clorhidrato de dimetil-d6-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 53170-19-7 |
| Fórmula molecular | C2 2H6 H N . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-N-(trideuteriometil)metanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 87.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.0722 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |