Learn More
D-tartrato de dimetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392437 5 g 5 g
11302447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11472.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13171-64-7 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13171-64-7
Fórmula molecular C6H10O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Número MDL MFCD00008445
Clave InChI PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dimethyl d-tartrate, --dimethyl d-tartrate, dimethyl d---tartrate, dimethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, dimethyl ester, 2s,3s, d---tartaric acid dimethyl ester, dl-dimethyl tartrate, dl-dimethyl tartarate, d--dimethyl d-tartrate, meso-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 21142
Nombre IUPAC dimetil (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl D-tartrate
Punto de fusión 48°C to 56°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 158°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >170°C (338°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1726254
Rotación óptica −21° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 99%