Learn More
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30384606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384606 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30384606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477988250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 6914-71-2
Fórmula molecular C7H10O4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
Nombre IUPAC ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 158.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579