Learn More
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo, TRC
Product Code. 30383963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30383963 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30383963 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD477988500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 6914-71-2
Fórmula molecular C7H10O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
Nombre IUPAC ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 158.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579