Learn More
Dimetil ciclopentano-1,3-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30383491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383491 50 mg -
30383695 100 mg 100 miligramos
30375981 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48206350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2435-36-1
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Nombre IUPAC Dimetil ciclopentano-1,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1CCC(C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl cyclopentane-1,3-dicarboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O4/c1-12-8(10)6-3-4-7(5-6)9(11)13-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0892