Learn More
Dimetilciclohexilmalonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386789 5 g 5 g
11376789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26289.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 49769-76-8 | C11H18O4 | 214.261 g/mol
Used in developing a one-pot, two-step procedure for decarbalkoxylation of malonic esters. The effect of 15C5, other cations, and good nucleophiles was also studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el desarrollo de un procedimiento de un solo recipiente y dos pasos para la descarbalcoxilación de ésteres malónicos. También se estudió el efecto de 15C5, otros cationes y buenos nucleófilos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49769-76-8
Fórmula molecular C11H18O4
Peso molecular (g/mol) 214.261
Número MDL MFCD05666206
Clave InChI CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester
PubChem CID 2793740
Nombre IUPAC 2-ciclohexilpropanodioato de dimetilo
SMILES COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl cyclohexylmalonate
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Water soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 95%