Learn More
Cromoglicato de dimetilo, Mikromol™
Código de producto. 30050259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050259 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050259 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0039.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cromoglicato de dimetilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Cromoglicate
CAS 51471-26-2
Nombres de analitos o componentes Dimethyl Cromoglicate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H20 O11
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5,5'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid] 2,2'-dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C25H20O11/c1-31-24(29)20-9-14(27)22-16(5-3-7-18(22)35-20)33-11-13(26)12-34-17-6-4-8-19-23(17)15(28)10-21(36-19)25(30)32-2/h3-10,13,26H,11-12H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OC)cccc2O1
Nombre IUPAC 5-[2-hidroxi-3-(2-metoxicarbonil-4-oxocromen-5-il)oxipropoxi]-4-oxocromen-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 496.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.1006 g/mol