Learn More
Dimetil cis-1,2-ciclopropanodicarboxilato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617041 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10195593 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255340050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 826-34-6 | C7H10O4 | 158.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 826-34-6
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.16
Número MDL MFCD00062805
Clave InChI JBVOSZYUSFDYIN-SYDPRGILSA-N
Sinónimo dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethylcis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, z, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s-rel, 1,2-dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2s-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,2-dimethyl ester, 1r,2s-rel
PubChem CID 642979
Nombre IUPAC dimetil (1S,2R)-ciclopropano-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1CC1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Incolora
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 112.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4445 to 1.4465
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.