Learn More
Clortiofosfato de dimetilo (> 85%), TRC
Código de producto. 30386350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386350 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30386350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47329050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl chlorothiophosphate
CAS 2524-03-0
Fórmula molecular C2 H6 Cl O2 P S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Phosphorochloridothioic Acid O,O-Dimethyl Ester, Methyl Phosphorochloridothioate ((MeO)2ClPS) (6CI,7CI), Chlorodimethoxyphosphine Sulfide, Dimethoxy Thiophosphonyl Chloride, Dimethyl Chlorophosphorothioate, Dimethyl Thionophosphorochloridate, Dimethyl Thiophosphorochloridate, NSC 132984, O,O-Dimethyl Chlorophosphorothioate, O,O-Dimethyl Chlorothionophosphate, O,O-Dimethyl Chlorothiophosphate, O,O-Dimethyl Phosphorochloridothioate, O,O-Dimethyl Phosphorochlorothioate, O,O-Dimethyl Phosphorothionochloridate, O,O-Dimethyl Thionophosphorochloridate, O,O-Dimethyl Thiophosphoric Acid Chloride, O,O-Dimethyl Thiophosphoryl Chloride, O,O-Dimethylthionophosphoryl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6ClO2PS/c1-4-6(3,7)5-2/h1-2H3
SMILES COP(=S)(Cl)OC
Nombre IUPAC cloro-dimetoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 160.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9515