Learn More
Dimetilclorofosfato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753995 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753995 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10234914 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753995 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 813-77-4 | C2H6ClO3P | 144.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813-77-4
Fórmula molecular C2H6ClO3P
Peso molecular (g/mol) 144.49
Número MDL MFCD00117904
Clave InChI NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl phosphorochloridate, dimethyl chlorophosphate, phosphorochloridic acid, dimethyl ester, methyl phosphorochloridate, dimethylchlorophosphate, dimethyl chlorophosphonate, chlorodimethoxyphosphine oxide, chlorodimethylphosphate, dimethyl_chlorophosphate, pubchem19321
PubChem CID 101863
SMILES COP(Cl)(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl chlorophosphate
Densidad 1.3400g/mL
Punto de ebullición 80°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2POCl
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.34
Nombre IUPAC [cloro(metoxi)fosforil]oximetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.49
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl chlorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.