Learn More
Carbonato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30376500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376500 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30376500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446705250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Carbonate
CAS 616-38-6
Fórmula molecular C3 H6 O3
Cantidad 250 g
Sinónimo Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)OC
Nombre IUPAC carbonato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 90.0779
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317