Learn More
Carbonato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Carbonate |
| CAS | 616-38-6 |
| Fórmula molecular | C3 H6 O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | carbonato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 90.0779 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0317 |