Learn More
Carbonato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474444 500 g 500 g
11464444 100 g 100 g
11484444 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474444 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13104.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
El dimetil carbonato se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y se considera sustituto de disolventes como la metiletilcetona, el acetato de terc-butilo y el paraclorobenzotrifluoruro. Está involucrado como intermediario en la preparación de difenilcarbonato, que a su vez se utiliza como una materia prima clave para la síntesis de bisfenol-A-policarbonato. También se utiliza como agente metilado verde implicado en la metilación de anilina, fenoles y ácidos carboxílicos. Se puede utilizar como aditivo de combustible debido a su alto contenido de oxígeno. También se usa en aplicaciones relacionadas con supercondensadores y baterías de litio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetil carbonato se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y se considera sustituto de disolventes como la metiletilcetona, el acetato de terc-butilo y el paraclorobenzotrifluoruro. Está involucrado como intermediario en la preparación de difenilcarbonato, que a su vez se utiliza como una materia prima clave para la síntesis de bisfenol-A-policarbonato. También se utiliza como agente metilado ′verde′ implicado en la metilación de anilina, fenoles y ácidos carboxílicos. Se puede utilizar como aditivo de combustible debido a su alto contenido de oxígeno. También encuentra aplicaciones relacionadas con supercondensadores y baterías de litio.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-38-6
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00008420
Clave InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nombre IUPAC carbonato de dimetilo
SMILES COC(=O)OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Dimethyl carbonate
Punto de fusión ∼4°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 90°C
Temperatura de inflamación 16°C (61°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.368
Cantidad 500 g
Número UN UN1161
Beilstein 635821
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3241
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether; Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Líquido inflamable Categoría 2
Faresætning
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl carbonate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.