Learn More
Carbonato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464444 100 g 100 g
11474444 500 g 500 g
11484444 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464444 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13104.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
El dimetil carbonato se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y se considera sustituto de disolventes como la metiletilcetona, el acetato de terc-butilo y el paraclorobenzotrifluoruro. Está involucrado como intermediario en la preparación de difenilcarbonato, que a su vez se utiliza como una materia prima clave para la síntesis de bisfenol-A-policarbonato. También se utiliza como agente metilado verde implicado en la metilación de anilina, fenoles y ácidos carboxílicos. Se puede utilizar como aditivo de combustible debido a su alto contenido de oxígeno. También se usa en aplicaciones relacionadas con supercondensadores y baterías de litio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetil carbonato se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y se considera sustituto de disolventes como la metiletilcetona, el acetato de terc-butilo y el paraclorobenzotrifluoruro. Está involucrado como intermediario en la preparación de difenilcarbonato, que a su vez se utiliza como una materia prima clave para la síntesis de bisfenol-A-policarbonato. También se utiliza como agente metilado ′verde′ implicado en la metilación de anilina, fenoles y ácidos carboxílicos. Se puede utilizar como aditivo de combustible debido a su alto contenido de oxígeno. También encuentra aplicaciones relacionadas con supercondensadores y baterías de litio.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-38-6
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00008420
Clave InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nombre IUPAC carbonato de dimetilo
SMILES COC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Carbonate
Punto de fusión ∽4°C
Densidad 1.070
Punto de ebullición 90°C
Temperatura de inflamación 16°C (61°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.368
Cantidad 100 g
Número UN UN1161
Beilstein 635821
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3241
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether; Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl carbonate