Learn More
Carbonato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10192330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10192330 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10365700 500 g Frasco de vidrio 500 g
10689824 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10013423 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10192330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116120025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-38-6
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00008420
Clave InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nombre IUPAC carbonato de dimetilo
SMILES COC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl carbonate
Punto de fusión 2.0°C to 4.0°C
Densidad 1.0690g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2CO
Índice de refracción 1.3672 to 1.3692
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Índice Merck 15, 3263
Gravedad específica 1.069
Información de solubilidad Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosidad 0.625 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.