Learn More
Carbonato de dimetilo, 99+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10483360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10483360 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
13198473 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10483360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    136.65€ / 1 litros
    Ahorro 107.35€
    43% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-38-6
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00008420
Clave InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nombre IUPAC carbonato de dimetilo
SMILES COC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl carbonate
Nombre de nota Extra Dry
Punto de fusión 2.0°C to 4.0°C
Color Marrón a blanco
Densidad 1.0690g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3O)2CO
Índice de refracción 1.3672 to 1.3692
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 3263
Gravedad específica 1.069
Información de solubilidad Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosidad 0.625 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.