Learn More
Dimetil bromomalonato, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10257420 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10073600 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10257420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 868-26-8 | C5H7BrO4 | 211.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-26-8
Fórmula molecular C5H7BrO4
Peso molecular (g/mol) 211.02
Número MDL MFCD00025865
Clave InChI NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate, dimethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, dimethyl ester, 2-bromo dimethyl malonate, 1,3-dimethyl 2-bromopropanedioate, dimethylbromomalo-nate, acmc-209qbk, dimethyl-2-bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate #
PubChem CID 70087
Nombre IUPAC dimetil 2-bromopropanodioato
SMILES COC(=O)C(C(=O)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl bromomalonate
Nombre de nota tech., 90%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 105°C to 108°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH(Br)CO2CH3
Índice de refracción 1.4610 to 1.465
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.02
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido