Learn More
Dimetil Bis(hidroximetil)malonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Bis(hydroxymethyl)malonate |
| CAS | 35329-73-8 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O6 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O6/c1-12-5(10)7(3-8,4-9)6(11)13-2/h8-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(hidroximetil)propanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0634 |