Learn More
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, MedChemExpress
Código de producto. 16426036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16426036 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16426036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128854
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate (Biphenyl dimethyl dicarboxylate) is a hepatoprotectant obtained from Schizandra fructus and may induce a signal transduction similar to that associated with IFN.
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate (Biphenyl dimethyl dicarboxylate) is a hepatoprotectant obtained from Schizandra fructus and may induce a signal transduction similar to that associated with IFN.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
CAS 792-74-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMF : 2 mg/mL (7.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (7.40 mM; ultrasonic and heat to 60°C)
SMILES COC(C1=CC=C(C2=CC=C(C(OC)=O)C=C2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 270.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation