Learn More
Bifenil-4,4'-dicarboxilato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444254 25 g 25 g
11424254 1 g 1 g
11434254 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12556.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bifenil-4,4′-dicarboxilato de dimetilo se utiliza como hepatoprotector en el tratamiento de la hepatitis crónica. A 250 µg/ml, se ha demostrado que estimula la señalización de JAK/STAT e induce la expresión de genes estimulados por interferón-α en una línea celular de HepG2. Se ha utilizado para estudiar la fibrosis hepática y el daño hepatocelular crónico. Parece normalizar la alanina aminotransferasa (ALAT) en los casos en que los niveles de ALAT sean elevados. Puede emplearse como reactivo de partida en la síntesis de 2-fluoro y 2,2′-difluorobifenil-4,4′-dicarboxilatos de dimetilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 792-74-5
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.28
Número MDL MFCD00017201
Clave InChI BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylate, dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, biphenyl dimethyl dicarboxylate, dimethyl 4,4'-biphenyldicarboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-k61bxa0u9c, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, dimethyl ester, k61bxa0u9c, methyl 4-4-methoxycarbonylphenyl benzoate, methyl 4-4-methoxycarbonyl phenyl benzoate
PubChem CID 13099
Nombre IUPAC 4-(4-metoxicarbonilfenil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Punto de fusión 212°C to 216°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2055852
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza 98%