Learn More
Dimetilazato, TRC
Código de producto. 30386861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386861 50 g
30383506 10 g
30376360 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47063550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1732-10-1
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.27
Sinónimo Azelaic Acid Dimethyl Ester, Nonanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Azelate, Dimethyl Nonane-1,9-dioate, Dimethyl Nonanedioate, Methyl Azelate, NSC 59040
Nombre IUPAC dimetil nonanedioato
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Azelate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1362