Learn More
Azelato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429069 100 g 100 g
15409069 5 g 5 g
15419069 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17458.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1732-10-1 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1732-10-1
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.28
Número MDL MFCD00025898
Clave InChI DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
PubChem CID 15612
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl azelate
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.007
Punto de ebullición 156°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3OOC(CH2)7COOCH3
Índice de refracción 1.437
Cantidad 100 g
Beilstein 1710125
Índice Merck 14,905
Nombre IUPAC dimetil nonanedioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 97%