Learn More
Dimetil aminotereftalato, TRC
Código de producto. 30386430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386430 25 g
30379849 250 g
30381837 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46035025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5372-81-6
Fórmula molecular C10 H11 N O4
Peso molecular (g/mol) 209.19864
Sinónimo Aminoterephthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dioate, Dimethyl 2-aminoterephthalate, Dimethyl 3-aminoterephthalate, Dimethyl o-aminoterephthalate, NSC 20561
Nombre IUPAC dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(C(=O)OC)C(N)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethyl Aminoterephthalate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0688