Learn More
Dimetil aminotereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503371 25 g Frasco de plástico 25 g
10072540 50 g Frasco de plástico 50 g
10624892 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10503371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194780250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5372-81-6
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.2
Número MDL MFCD00008427
Clave InChI DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
PubChem CID 79336
Nombre IUPAC dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl aminoterephthalate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 132.0°C to 134.0°C
Color Beige o marrón a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC6H3(CO2CH3)2
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 559
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl aminoterephthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.