Learn More
Alilfosfonato de dimetilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328515 5 g 5 g
11318515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10567.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 757-54-0 | Molecular Formula: C5H11O3P | Molecular Weight: 150.114 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 757-54-0
Fórmula molecular C5H11O3P
Peso molecular (g/mol) 150.114
Número MDL MFCD00014951
Clave InChI ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 136570
Nombre IUPAC 3-dimetoxifosforilprop-1-ene
SMILES COP(=O)(CC=C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl allylphosphonate
Punto de ebullición 41°C to 42°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.437
Cantidad 5 g
Beilstein 1756526
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.12
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico