Learn More
Dimethyl allylphosphonate, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10514151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10514151 1 g Glass bottle 1 g
10489281 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10514151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330680010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 757-54-0
Fórmula molecular C5H11O3P
Peso molecular (g/mol) 150.114
Número MDL MFCD00014951
Clave InChI ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 136570
Nombre IUPAC 3-dimethoxyphosphorylprop-1-ene
SMILES COP(=O)(CC=C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl allylphosphonate
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.11
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid