Learn More
Dimetilalilmalonato, TRC
Código de producto. 30385488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385488 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30385488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45996010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Allylmalonate
CAS 40637-56-7
Fórmula molecular C8H12O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Dimethyl 2-Allylmalonate, Dimethyl 2-(Prop-2-enyl)propane-1,3-dioate, 4,4-Bis(carboxymethoxy)-1-butene, Dimethyl 2-(2-propenyl)malonate, 2-propenylpropanedioic Acid Dimethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES COC(C(C(OC)=O)CC=C)=O
Nombre IUPAC 2-alilmalonato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.07